Merck
BAF369740950
SP Bel-Art® Sterileware Powder Lance Samplers
white high-density polyethylene, capacity 200 mL (6.8 oz), L 95 cm (37.5 in.), sterile, pack of 20 ea (individually wrapped)
別名:
sampler
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
物質
white high-density polyethylene
無菌性
sterile
包装
pack of 20 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Bel-Art F36974-0950
L
95 cm (37.5 in.)
キャパシティ
200 mL (6.8 oz)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)