物質
red polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 25 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Bel-Art F36910-1000
bowl H × L × W
3.75 in. (96 mm) × 6.875 in. (175 mm) × 6 in. (150 mm)
ハンドル長
5.875 in. (14.8 cm)
公称容量
1000 mL (34 oz)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for sampling for both production work and laboratory use, Pharma Scoops are used by pharmaceutical, food, cosmetic, and chemical companies.
特徴および利点
- High handle location keeps hand further from sample
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High impact polystyrene (HIPS) scoops heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)