物質
epoxy-coated (wire)
特徴
to hold Triple Box Holder- holds 3x glove box
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F24739-0003
H × L × width
8.25 in. (210 mm) × 17.5 in. (432 mm) × 4.25 in. (108 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Keep disposable gloves handy with these welded steel wire racks. Select rack to hold one, two or three boxes of disposable gloves, wipes or tissues.
特徴および利点
- Glove box drops into an individual retaining compartment and lifts out easily for replacement
- Retaining compartment internal dimensions are 12.7cmW x 9.5cmD (5 x 3¾")
- Designed for mounting to a vertical surface
- Durable, blue epoxy coated racks are steam autoclavable at 121°C (250°F)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)