Merck
BAF146500000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 1532 mL (51.8 oz)
別名:
clear funnel, filter funnel, hight speed filter, plastic funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
polymethylpentene
特徴
to hold 320 ‑ 385 mm
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14650-0000
全体高
12.4375 in. (316 mm)
キャパシティ
1532 mL (51.8 oz)
フィルタ直径
320/385 mm
stem I.D. × L × O.D.
0.8125 in. (20 mm) × 6.3125 in. (160 mm) × 1 in. (26 mm)
top I.D. × O.D.
7.75 in. (196 mm) × 8.25 in. (209 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
特徴および利点
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)