物質
polymethylpentene
特徴
to hold 240 ‑ 270 mm
包装
pack of 3 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14648-0000
全体高
10 in. (254 mm)
キャパシティ
586 mL (19.8 oz)
フィルタ直径
240/270 mm
stem I.D. × L × O.D.
0.375 in. (10 mm) × 5.375 in. (132 mm) × 0.625 in. (16 mm)
top I.D. × O.D.
5.5 in. (140 mm) × 6.1875 in. (157 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
特徴および利点
- Vertical outer ribs prevent airlock
- Glass-clear
- Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
- Heat resistant to 177ºC (350ºF)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)