物質
plastic
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
HB Instruments B61502-0300
圧力測定範囲
0.0715-1.073 bar (mBar 71.5/ cmHg 80.5)
pressure measuring range
accuracy: 0.0035 bar (3.5mbar)
accuracy: 0.00399 bar (0.3cmHg)
temp measuring range
accuracy: 3.5 (above 212°F)
パラメーター
at 940-1070 mbar
サイズ
2.5 in. (64 mm)
特徴および利点
Featuring black lines and numbers, each unit is recalibrateable. Complete with hole for wall mounting.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)