アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
密度
1.388 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCCCCC#N
InChI
1S/C5H8BrN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
InChI Key
NWWWGAKVHCSAEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- A key intermediate benzyl(methyl)amino)pentanenitrile, which is used in the synthesis of N-methylcadaverine.
- 1-cyanobutyl-3-alkylbenzimidazolium bromide salt by reacting with various N-alkylbenzimidazoles.
- Tridecanenitrile by Ni-catalyzed cross-coupling reaction with dioctylzinc in the presence of tetraene and MgBr2.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B83207-VAR:
B83207-1G:4548173189529
B83207-1KG:
B83207-10G:4548173189512
B83207-BULK:
B83207-25G:4548173189536