Merck
ALD00526
Sigma-Aldrich
Serine Hydrolase Inhibitor-9
別名:
tert-Butyl (2-(3-(2-fluorophenyl)-1-methylureido)ethyl)(methyl)carbamate, SHI-9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24FN3O3
CAS番号:
分子量:
325.38
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
フォーム
powder
品質水準
SMILES記法
O=C(N(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)C)C)NC1=C(F)C=CC=C1
InChI
1S/C16H24FN3O3/c1-16(2,3)23-15(22)20(5)11-10-19(4)14(21)18-13-9-7-6-8-12(13)17/h6-9H,10-11H2,1-5H3,(H,18,21)
InChI Key
OOSVRVOVTXLHKA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Serine hydrolase inhibitors are small molecule fragments that react in vitro with the serine hydrolase class of proteins. They are amenable to further modification to create novel inhibitors of this class of protein.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00526-BULK:
ALD00526-5MG:
ALD00526-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Katerina Otrubova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3807-3813 (2014-07-20)
Two libraries of modestly reactive ureas containing either electron-deficient acyl anilines or acyl pyrazoles were prepared and are reported as screening libraries for candidate serine hydrolase inhibitors. Within each library is a small but powerful subset of compounds that serve