About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4F2O4S2
CAS番号:
分子量:
242.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
127-132 °C
SMILES記法
O=S(C1=C(S(=O)(F)=O)C=CC=C1)(F)=O
InChI
1S/C6H4F2O4S2/c7-13(9,10)5-3-1-2-4-6(5)14(8,11)12/h1-4H
InChI Key
DNXLZBKMVRTNHQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00170-VAR:
ALD00170-BULK:
ALD00170-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)