Merck
ALD00102
Sigma-Aldrich
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
別名:
(S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N2O6
CAS番号:
分子量:
310.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98% (HPLC)
形状
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-10(12(17)18)8-9-6-4-5-7-11(9)16(20)21/h4-7,10H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI Key
BSHMNGMAJNWNBP-JTQLQIEISA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00102-1G:
ALD00102-BULK:
ALD00102-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)