Merck
96310
Sigma-Aldrich
Z-Hyp-OH
≥99.0% (T)
別名:
N-Cbz-Hydroxy-L-proline, Z-L-4-Hydroxyproline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15NO5
CAS番号:
分子量:
265.26
Beilstein:
90295
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
powder
光学活性
[α]20/D −54±1°, c = 2% in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
104-107 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO5/c15-10-6-11(12(16)17)14(7-10)13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11,15H,6-8H2,(H,16,17)/t10-,11+/m1/s1
InChI Key
WWVCWLBEARZMAH-MNOVXSKESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96310-5G:
96310-BULK:
96310-VAR:
96310-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.