物質
aluminum substrate
品質水準
グレード
battery grade
詳細
3.75 V vs Li/Li+
Application: Battery Manufacturing
フォーム
sheet
組成
Active material loading, ≥85%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
サイズ
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
厚さ
60 μm , excluding current collector
粒径
10-13 μm (active material characteristic)
キャパシティ
2.0 mAh/cm2±5 % (Areal capacity)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
934755-BULK:
934755-VAR:
934755-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)