グレード
battery grade
品質水準
形状
slurry
組成
Si (active material), >28 wt. %
solids, 35-43 wt. %
色
dark gray to black
粒径
1 μm
アプリケーション
battery manufacturing
詳細
Our ready-to-cast silicon anode slurry is a liquid-type dispersion, composed of high-purity 1-micron sized silicon particles, conductive additives, binder (poly(acrylic acid)), and water. The product features a high silicon loading content and excellent stability, ensuring superior performance and uniformity in battery fabrication.
アプリケーション
Our ready-to-cast silicon anode slurry is specifically designed to enable the production of high-performance silicon anodes for lithium-ion batteries. The slurry can be easily coated onto copper foil current collectors using blade-coating or slot-die coating techniques. Due to the precise formulation of our slurry, it is stable and processable, ensuring uniform and defect-free films of silicon anode material.The high silicon loading content and excellent stability of our ready-to-cast silicon anode slurry result in superior battery performance. Researchers can readily use our slurry to optimize their lithium-ion battery fabrication process, resulting in high-performance batteries suitable for a variety of applications.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
934259-BULK:
934259-25ML:
934259-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)