Merck
934232
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-2,6-diazaspiro[3.3]heptane
≥95.0%
別名:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 5-(2,6-diazaspiro[3.3]hept-2-yl)-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 5-(2,6-Diazaspiro[3.3]heptan-2-yl)-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18N4O4
CAS番号:
分子量:
354.36
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
powder or crystals
off-white to light yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=CC=C(N4CC5(CNC5)C4)C=C31)=O
InChI
1S/C18H18N4O4/c23-14-4-3-13(15(24)20-14)22-16(25)11-2-1-10(5-12(11)17(22)26)21-8-18(9-21)6-19-7-18/h1-2,5,13,19H,3-4,6-9H2,(H,20,23,24)
InChI Key
ZJRIIJGHSAJWMI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Pomalidomide-2,6-diazaspiro[3.3]heptane Hydrochloride is a functionalized Cereblon ligand used for development of protein degrader building blocks. Contains a terminal amine group, allowing rapid conjugation of carboxyl containing linkers. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
法的情報
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
934232-BULK:
934232-VAR:
934232-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
934232-50MG4065270069498