Merck
932876
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 2A SA/Dr
別名:
Gripper, Tweezer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
詳細
EMS techware
アプリケーション
Safe ergonomic cushion grips (resistivity 10E9 Ohm) for handling ESD sensitive components or small static items. Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
OAL: 115 mm. Tips: Flat round.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)