物質
stainless steel tip
特徴
angle 45 ° bend
包装
box of 50 pieces
tip size × L × I.D.
22 gauge × 0.5 in. × 0.016 in.
色
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
These angled stainless steel tips are available in 45 ° and 90 ° bends. They deliver accurate, repeatable fluid dispensing in challenging applications. Burr-free, polished, passivated stainless steel dispensing tips with polypropylene SafetyLok hubs for a secure fit to barrel reservoirs.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)