Merck
930539
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-Me-C5-COOH
≥95%
別名:
6-{[(2S)-1-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-{[(1S)-1-[4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]ethyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl}hexanoic acid, 7-(((S)-1-((2S, 4R)-4-Hydroxy-2-(((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-7-oxoheptanoic acid, L-Prolinamide, N-(6-carboxy-1-oxohexyl)-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[(1S)-1-[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]ethyl]-, (4R)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H42N4O6S
CAS番号:
分子量:
586.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
ligand
VH032
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
930539-BULK:
930539-VAR:
930539-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of