Merck
928755
Sigma-Aldrich
Microdot tips
Stainless steel, yellow, 32G, 0.25"
別名:
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
NACRES:
NA.25
詳細
Microdot tips, Stainless steel, yellow, 32G, 0.25" ID 0.004" 50/box
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm. Burr-free, polished, passivated stainless steel dispensing tips with polypropylene SafetyLok hubs for a secure fit to barrel reservoirs.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)