詳細
Microfludic chip x1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The Optical Readout Reaction Chamber Chip, Fluidic 1068 COP-black microfluidic chip has eight chambers suitable for optical readouts. The chip is designed with reaction chambers on the top side of the chip, making it especially suited for readouts done using an upright microscope.
特徴および利点
- Reaction chambers suitable for colorimetric, luminescent or fluorescent optical readouts
- Designed to be used with an upright microscope
Chip Properties:
- Mini Luer Interface
- Material: Cyclic olefin polymer (COP)
- Material color: Black
- 8 reaction chambers
- Chamber volume: 20 µl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)