Merck
927457
Sigma-Aldrich
SDASO-S crosslinker
≥95%
別名:
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-((2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl)sulfinyl)propanoate, Succinimidyl diazirine sulfoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15N3O5S
分子量:
301.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
87 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCS(CCC1(N=N1)C)=O)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C11H15N3O5S/c1-11(12-13-11)5-7-20(18)6-4-10(17)19-14-8(15)2-3-9(14)16/h2-7H2,1H3
InChI Key
MSHAOLYSQMKWAS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
SDASO-S (succinimidyl diazirine sulfoxide) is mass-spectrometry cleavable heterobifunctional cross-linker, which can be used in the analysis of protein structure, or protein-protein interactions. SDASO-S is photoactivated, allowing for the first time photocross-linking of proteins, and rapid, accurate analysis by MS.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
その他情報
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1535947621000578">Enabling Photoactivated Cross-Linking Mass Spectrometric Analysis of Protein Complexes by Novel MS-Cleavable Cross-Linkers
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
927457-100MG:
927457-BULK:
927457-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)