安全性情報
925969
Sigma-Aldrich
Titanium Aluminum Nitride MAX phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ti2AlN
分子量:
136.72
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
gray to black
SMILES記法
[Ti][Ti][Al]=[N]
関連するカテゴリー
アプリケーション
Titanium Aluminum Nitride MAX phase has low density, high elastic modulus, easy machinability, and excellent thermal shock resistance. This product is an excellent MXene precursor, and can be processed by HF or HCl+LiF to obtain MXene.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
925969-VAR:
925969-BULK:
925969-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)