製品名
Single-layer graphene sheets for battery, Bio-sourced, avg. no. of layers, 1
品質水準
詳細
ID/IG: 0.84; I2D/IG: 1.66; Horiba instrument - Laser 532 nm, Hole 349.983, Grating 1800, Filter 5%, Acquisition time 3s, Accumulations 5, Objective 100X_VIS
Stability: >3000 °C in inert (TGA)
特徴
avg. no. of layers 1
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
surface area × surface area
1155.3 m2/g × 69 m2/g
不純物
<0.075% Residual Acid Content (EDS and XPS)
<0.15% Oxygen content
粒径
≤64 μm (ASTM Sieve analysis)
ポアサイズ
1.7 cm3/g±0.22 cm3/g pore volume
溶解性
water: insoluble
かさ密度
0.15‑0.18 g/cm3
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
InChI Key
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
詳細
本グラフェン負極の10 Cでの充電後の容量は、0.1 C(つまり10時間の充電時間)でのグラファイトの容量と同等です。数時間ではなく数分で充電が可能であり、グラファイト負極(標準品)と比較して0.1 Cにおける容量が5倍に増加しました。
バイオ由来グラフェンは、植物由来の原料を使用した環境にやさしい独自の非酸化プロセスで製造されています。
アプリケーション
その優れた特性から、以下の用途で使用されています:
1.高い比強度が要求される軽量複合材料の添加剤
2.太陽電池に必要な透明性、柔軟性、導電性の用途
3.耐酸化耐食コーティング
4.限外ろ過および分離バリア
5.リチウムイオン電池用負極 および正極 材料
6.電池電極用の導電性コーティング
7.プリンテッドエレクトロニクス用導電性インク
8.超強力・疎水性コンクリート用添加剤
9.エレクトロニクスおよびオプトエレクトロニクスデバイス
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
924458-500MG:
924458-VAR:
924458-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)