Merck
924415
Sigma-Aldrich
Sodium 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6NNaO2S
CAS番号:
分子量:
167.16
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.21
アッセイ
≥95%
形状
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C(CS1)N=C1C)O[Na]
InChI
1S/C5H7NO2S.Na/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8;/h4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
KDIYEJLRFZLXKU-UHFFFAOYSA-M
詳細
Sodium 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate is a building block that can be used in the synthesis of Methylthiazolinyl-S-NAC in combination with other reagents to produce thioester-linked product. It is often used in the chemical synthesis of specific enzyme substrates and standards for biochemical research and analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
924415-BULK:
924415-VAR:
924415-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)