Merck
924334
Sigma-Aldrich
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell Quantum Dots
in toluene, fluorescence λem 700 nm, 1 mg/mL
別名:
CIS QD, Fluorescent Nanocrystals, QDs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuInS2/ZnS
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
品質水準
濃度
in toluene
1 mg/mL
蛍光検出
FWHM <125 nm
λem 700 nm
, quantum yield ≥40%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell quantum dots are a heavy metal-free, high-performance alternative to cadmium-based quantum dots. CuInS2 QDs, as the I–III–VI ternary semiconductor nanocrystals contain two cations (Cu+ and In3+) and one anion (S2). These QDs have unique photophysical properties; that make them superior to molecular dyes. Advantages of QDs include higher photostability, broad absorption spectrum, high extinction coefficients, and tunable optical and electronic properties.
CuInS2/ZnS quantum dots possess brilliant quantum yield and excellent long-term stability, and these non-toxic quantum dots lack the environmental hazards of cadmium-based quantum dots.
アプリケーション
  • Batteries
  • Photovoltaics
  • Light-emitting diodes
  • Fluorescent labeling
  • Sensing
  • Biological imaging systems
注意
Do not freeze.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F
引火点(℃)
4.4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
924334-BULK:
924334-VAR:
924334-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cadmium-free CuInS2/ZnS quantum dots as efficient and robust photosensitizers in combination with a molecular catalyst for visible light-driven H2 production in water
Sandroni M, et al.
Energy & Environmental Science, 11, 1752-1761 (2018)
Xiangyang An et al.
ACS omega, 6(27), 17501-17509 (2021-07-20)
Cytochrome c (Cyt c), one of the most significant proteins acting as an electron transporter, plays an important role during the transferring process of the energy in cells. Apoptosis, one of the major forms of cell death, has been associated
資料
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。