フォーム
powder or crystals
品質水準
反応適合性
reagent type: linker
官能基
Boc
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(O)C(CC1)CCN1CC(CC2)OC32CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3
InChI Key
CVHPZSHLWZEYQS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-6-yl)methyl)piperidine-4-carboxylic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
その他情報
法的情報
Practum is a registered trademark of Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
923389-BULK:
923389-VAR:
923389-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)