詳細
反応基:アミン
アプリケーション
InP/ZnSコアシェル型ナノ結晶は、カドミウムフリー/重金属フリーの量子ドットであり、発光ダイオード(LED)、ディスプレイ、生物医学的用途など、さまざまな用途に適しています。これらの量子ドットは、カドミウム系量子ドットの代替となる、環境にやさしい重金属フリーの化合物です。InP/ZnSコアシェル型量子ドットは、非毒性で、さまざまな用途で高い性能が期待されます。
注意
冷凍保管は避けてください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Lungs
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
920274-10MG:4548173373690
920274-BULK:
920274-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(32), e2002454-e2002454 (2020-07-03)
InP quantum dots (QDs) are typical III-V group semiconductor nanocrystals that feature large excitonic Bohr radius and high carrier mobility. The merits of InP QDs include large absorption coefficient, broad color tunability, and low toxicity, which render them promising alternatives
資料
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。