安全性情報
918814
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 540 nm, 1 mg/mL in water
別名:
Fluorescent nanocrystals, QDs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdSe/ZnS
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
濃度
1 mg/mL in water
蛍光検出
FWHM 21-28 nm
λem 540 nm
, quantum yield ≥50%
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Reactive group: Carboxylic acid.
アプリケーション
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
注意
Do not freeze.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
918814-BULK:
918814-VAR:
918814-1MG:4548173367255
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application.
Foubert A, et al.
Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)
資料
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。