Merck
918105
Sigma-Aldrich
(MeBPI)2Ni
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H32N10Ni
CAS番号:
分子量:
711.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES記法
[Ni+2].[N-]5\C(=N\c8nccc(c8)C)\c6c(cccc6)\C\5=N/c7nccc(c7)C.[N-]1\C(=N\c4nccc(c4)C)\c2c(cccc2)\C\1=N/c3nccc(c3)C
InChI Key
UEBWUPHCLCWDLU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(MeBPI)2Ni is a redox-active shuttle developed in the Sevov lab for electrocatalytic cross-electrophile coupling reactions. When combined with (MeBPI)Ni-OAc (919365), (MeBPI)Ni-OAc enables the reductive coupling of a wide range of aryl, heteroaryl, or vinyl bromides with primary or secondary alkyl bromides.
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
918105-VAR:
918105-BULK:
918105-250MG:4548173370101
918105-1G:4548173370095
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
918105-1G4065265099677
918105-250MG4065265099684