粒径
600 nm
ポアサイズ
non-porous
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
915904-1G:
915904-VAR:
915904-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 7083-7090 (2007)
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
915904-1G | 4061842323098 |