安全性情報
915548
Sigma-Aldrich
Iron-doped hydroxyapatite nanopowder
5 at%
別名:
Ca5(PO4)3OH, Fe-doped HAp, Theranostic nanoparticles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(Ca5.Fe0.25)(PO4)3(OH)
UNSPSCコード:
12352305
NACRES:
NA.23
product name
Iron-doped (5 at%) hydroxyapatite nanopowder,
形状
nanopowder
品質水準
アプリケーション
Hydroxyapatite has been regarded as one of the best host materials for metallic ions doping, such as Ti, Zn, Fe, and Cu ions. Metal ion doping helps regulate the properties of hydroxyapatites and can reduce the cytotoxicity from metal ions.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
915548-10G:4548173367484
915548-BULK:
915548-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)