Merck
915424
Sigma-Aldrich
ベンゼン-D6
≥95 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
重水素化ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D6
CAS番号:
分子量:
84.15
Beilstein:
1905426
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
同位体純度
≥95 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
密度
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
915424-BULK:
915424-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)