安全性情報
915114
Sigma-Aldrich
Lithium tin phosphorus sulfide (LSPS)
battery grade
別名:
Nanomyte SSE-10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Li10SnP2S12
分子量:
634.85
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
分子量
Mw 634.85 g/mol
組成
Li10SnP2S12
表面積
1.45 m2/g
粒径
7-8 μm (average)
導電率
0.1-10  mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
密度
2.254 g/cm3 (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
アプリケーション
Solid electrolytes (SEs) have become a practical option for lithium ion and lithium metal batteries because of their improved safety over commercially available ionic liquids. Solid electrolyte materials are highly conductive and made for advanced solid-state lithium ion battery technologies. These solutions are high purity and battery grade thus making them suitable as standards in LIB research
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属のりん化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
915114-VAR:
915114-5G:4548173366913
915114-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evaluation of Ion-Transport in Composite Polymer-in-ceramic Electrolytes. Case Study of Active and Inert Ceramics.
Menkin S, et al.
Electrochimica Acta, 304, 447-455 (2019)
Lithium battery chemistries enabled by solid-state electrolytes.
Manthiram A, et al.
Nature Reviews. Materials, 2, 16103-16103 (2017)