Merck
914037
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-bromophenyl) silane
≥96%
別名:
1,1′,1′′,1′′′-Silanetetrayltetrakis[4-bromobenzene], SiTPBr4, Tetra(4-bromophenyl)silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H16Br4Si
CAS番号:
分子量:
652.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96%
形状
powder
white
InChI
1S/C24H16Br4Si/c25-17-1-9-21(10-2-17)29(22-11-3-18(26)4-12-22,23-13-5-19(27)6-14-23)24-15-7-20(28)8-16-24/h1-16H
InChI Key
VHVUXJWGYUSRIA-UHFFFAOYSA-N
詳細
Tetrakis(bromophenyl) silane is an intermediate for emerging hole transport materials based on a silicon core. Materials containing this core have been shown to compete with SpiroMeOTAD for efficiency and stability in perovskite solar cells.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
914037-1G:
914037-BULK:
914037-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Molecular design with silicon core: toward commercially available hole transport materials for high-performance planar p−i−n perovskite solar cells
Xue R, et al.
Journal of Material Chemistry A, 6, 404-404 (2018)