912751
Y5
≥99%
別名:
(2,2’-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro[1,2,5]thiadiazolo[3,4e]thieno[2’’,3’’:4’,5’] thieno[2’,3’:4,5]pyrrolo[3,2-g] thieno[2’,3’:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(3-oxo-2,3-dihydro1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile)
About This Item
おすすめの製品
詳細
Band gap: Eg=1.38 eV
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
色
dark
軌道エネルギー
HOMO -5.55 eV
LUMO -3.87 eV
SMILES記法
[s]1nc2c(n1)c3c4[s]c5c([s]c(c5CCCCCCCCCCC)\C=C%11/C(=O)c%12c(cccc%12)C/%11=C(C#N)C#N)c4[n](c3c6[n](c7c([s]c8c7[s]c(c8CCCCCCCCCCC)\C=C9\C(=O)c%10c(cccc%10)C\9=C(C#N)C#N)c62)CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC
InChI Key
AQGSDAUCGRTLKJ-AXQTZOLBSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
912751-100MG:4548173362533
912751-BULK:
912751-VAR:
912751-250MG:4548173362540
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)