安全性情報
907154
Sigma-Aldrich
Graphite anode powder
別名:
EL-I-C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
詳細
Advanced natural graphite
BET surface area: 3.16 m2/g or 1.52 m2/g
Calendar density: > 1.5 g/cm3
Spherical particles
Tap density: >1.0 g/cm3
フォーム
powder
粒径
15-30 μm
微量陽イオン
C: >99.95% (LOI)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
This graphite product gives identical performance compared to commercial anode powder (@ C/2)
Electrochemistry performance:
  • Reversible capacity: 355 mAh/g
  • Irreversible capacity: 23 mAh/g
  • First cycle efficiency: 93.7%.
High Precision Coulometry (HPC)
  • Standard 2.2 Ah 18650 Cells
  • Coulombic efficiency > 0.998 at 40 Celsius
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
907154-500G:
907154-BULK:
907154-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.