Merck
906751
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzyl(triphenyl)phosphonium chloride
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H24ClP
分子量:
414.91
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥98%
98% (AgNO3, titration)
形状
powder
含みます
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
white to light yellow
保管温度
2-8°C
アプリケーション
The polymer of 4-Vinylbenzyl(triphenyl)phosphonium chloride exhibits UCST behaviour in the presence of sodium salts (NaCl, NaBr, and NaI) . In the presence of these salts, the polymer shows thermo responsiveness.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
906751-500G:
906751-BULK:
906751-VAR:
906751-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
How to manipulate the upper critical solution temperature (UCST).
Niskanen J, et al.
Polym. Chem., 8, 220-232 (2017)