Merck
905445
Sigma-Aldrich
Pinacolyl alcohol-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
12C2C4H14O
分子量:
102.15
UNSPSCコード:
12352001
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC(C)(C)[13CH](O)[13CH3]
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
引火点(℃)
26 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
905445-VAR:
905445-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)