Merck
905097
Sigma-Aldrich
Ir(p-Me-ppy)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H30IrN3
CAS番号:
分子量:
696.86
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95%
形状
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This versatile photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
905097-VAR:
905097-BULK:
905097-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)