Merck
902454
Sigma-Aldrich
Uridine-d13 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D13N2Na2O15P3
分子量:
541.19
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+13
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C([2H])=C([2H])N1[C@@](O[C@]2([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP([2H]=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)([2H])[C@]([C@]2([2H])O[2H])([2H])O[2H])N(C1=O)[2H]
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
902454-VAR:
902454-25MG-PW:
902454-1MG-PW:
902454-25MG:
902454-BULK:
902454-10MG:
902454-10MG-PW:
902454-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)