Merck
901766
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-13C4-amine
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
(13CH3)313CNH2
UNSPSCコード:
12352116
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3][13C](N)([13CH3])[13CH3]
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-36.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-38 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)