Merck
901192
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-methoxyethoxy)ethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11N3O2
CAS番号:
分子量:
145.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
フォーム
liquid
品質水準
利用可能性
available only in USA
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](=[N-])=NC(OC)COCC
InChI
1S/C5H11N3O2/c1-3-10-4-5(9-2)7-8-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PHMWJDNVPGHYAD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F
引火点(℃)
40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
901192-5G:
901192-1G:
901192-BULK:
901192-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)