詳細
Band gap: 1.86 eV
品質水準
アッセイ
≥99% trace rare earth metals basis
フォーム
solid
分子量
Mw 80,000-150,000 (GPC, PS standard)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>200 °C
溶解性
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
軌道エネルギー
HOMO -5.11 eV
LUMO -3.25 eV
PDI
≥2.0
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
WGK
WGK 3
Jan Code
901067-VAR:
901067-100MG:
901067-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.