Merck
900583
Sigma-Aldrich
Li-Li Auxiliary
≥95%
別名:
N-(2-Cyanophenethyl)-4-nitrobenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13N3O4S
分子量:
331.35
UNSPSCコード:
12352101
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
アプリケーション
Li-Li auxiliary assists the direct meta-C–H olefination and acetoxylation of benzoic acids through a nitrile-based sulfonamide template under mild conditions. The expansion of substrate scope regardless of substitution patterns and steric biases will enable the wide adoption of this protocol to the synthesis of drug molecules and natural products, of which benzoic acids are significant motifs.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)