Merck
900499
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1,6-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C4H14O6
分子量:
184.16
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
[H][13C@](O)([C@@](O)([C@@]([H])([C@@]([H])(CO)O)O)[H])[13CH2]O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900499-BULK:
900499-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)