安全性情報
900394
Sigma-Aldrich
グラフェン, ナノプレートレット
別名:
GNP, xGnP® グラフェンナノプレート-グレードC-300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
詳細
Appearance: Black powder
relative gravity: 2.0 - 2.25 g/cm3
形状
powder
表面積
300 m2/g
厚さ
a few nm
粒径
<2 μm
かさ密度
0.2‑0.4 g/cm3
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • xGnP®グラフェンナノプレートレットは、プレートレット形状を持つグラフェンシートを積み上げた構造を持つという点でユニークなナノ粒子です。
  • サイズのユニークさとプレートレットの形態のため、xGnP®グラフェン ナノプレートレット粒子はバリア特性を提供するのに適しています。その一方で、組成は純粋なグラファイトですから優れた電気伝導性と熱伝導性を備えています。xGnP®グラフェン ナノプレートレットを使用することによって母材の機械的特性(剛性、強度、表面硬度など)の改善が可能です。
  • xGnP®グラフェンナノプレートレットは殆どあらゆるポリマーに適合し、インクやコーティング剤の機能成分として有用であり、さらにあらゆるタイプのプラスチックへの優れた添加剤として使用できます。 この物質の製造プロセスも酸化を伴わないという点でユニークであり、表面に純粋なグラファイト面(sp2炭素分子)が露出しています。そのため、高度な電気・熱伝導性を必要とする応用に特に適していいます。
  • 多くの場合、グレードCの粒子はサブミクロンサイズのプレートレット(直径 <2μm、厚み数ナノメーター程度、表面積に依存します)の凝集体から構成されています。一般的に、グレードCは非常に大きな表面積とマクロ多孔性を示します。グレードC粒子は、さらにその平均表面積(300、500、750 m2/g)に応じてグレード分けされています。
アプリケーション
  • ウルトラキャパシター電極
  • リチウムイオン電池のアノード材料
  • 電池電極用の電気伝導性添加剤
  • 導電性インク
  • 熱伝導性フィルムとコーティング
  • 軽量複合材料用の添加剤
  • EMIシールド用フィルムとコーティング
  • 化学/生物化学センサー用の基質
  • パッケージング用バリア材料
  • 超強靭コンクリート用添加剤
  • 金属マトリックス複合材料用の添加剤
その他情報
グラフェン ナノプレートレットは自然発生的にエーテル、カルボキシル、ヒドロキシルなどの官能基を持つため、これらの官能基が雰囲気中の水分と反応して酸などの化合物を生成します。これらの官能基は粒子の末端部に分布していて、その重量パーセントは粒子のサイズに応じて変化します。
法的情報
xGnP is a registered trademark of XG Sciences, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
900394-250G:
900394-VAR:
900394-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Graphene ink, solids content 40%, 100 g, viscosity 5.5&#160;Pa.s&#160;
GF62304476
Graphene
Jian Wang et al.
Polymers, 12(8) (2020-08-23)
Flexible and wearable electronics have huge potential applications in human motion detection, human-computer interaction, and context identification, which have promoted the rapid development of flexible sensors. So far the sensor manufacturing techniques are complex and require a large number of
Ioan Bica et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-13)
We fabricate hybrid magnetoactive materials (hMAMs) based on cotton fibers, silicone oil, carbonyl iron and graphene nanoplatelets (nGr) at various mass concentrations ΦnGr. The obtained materials are used as dielectric materials for manufacturing plane electrical capacitors. The equivalent electrical capacitance
Mechanical properties of graphene nanoplatelet/epoxy composites.
King JA, et al.
Journal of Composite Materials, 49(6), 659-668 (2015)
Performance dependence of thermosyphon on the functionalization approaches: An experimental study on thermo-physical properties of graphene nanoplatelet-based water nanofluids.
Amiri A, et al.
Energy Conversion and Management, 92, 322-330 (2015)
資料
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials