安全性情報
900243
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
PEG functionalized, fluorescence λem 520 nm, 4 μM in H2O
別名:
Fluorescent nanocrystals, QDs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdSe/ZnS
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
フォーム
dispersion
品質水準
濃度
4 μM in H2O
蛍光検出
λem 520 nm
λem 520 nm±10 nm, quantum yield >50%
官能基
PEG
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reactive group: None.
アプリケーション
The CdS/ZnS or CdSe/ZnS quantum dots functionalized with PEG exhibit low non-specific binding which makes them suitable for a variety of in vivo and in vitro biomedical applications.
法的情報
Product of Ocean Nanotech, LLC.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900243-250UL:4548174016015
900243-250UL-PW:
900243-VAR:
900243-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qiangqiang Liu et al.
International journal of nanomedicine, 10, 7073-7088 (2015-11-26)
The growing potential of quantum dots (QDs) in biomedical applications has provoked the urgent need to thoroughly address their interaction with biological systems. However, only limited studies have been performed to explore the effects of surface charge on the biological