安全性情報
900190
Sigma-Aldrich
銀ナノ粒子インクジェットインク
別名:
Agインク, Xerox®銀ナノ粒子インクジェットインク, xcm-nsIJ-RS1, 導電性インク, 銀インク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
詳細
Conductivity: ≥1×105 Scm-1
surface tension 28 - 30 mN/m at 25°C
形状
dispersion
粘度
4.0-6.0 cP (shear viscosity at 25°C, 1-400 s-1)
微量陽イオン
Ag: 43-45 wt. % (by ash)
保管温度
2-8°C
その他情報
注意、凍結しないこと。
法的情報
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
205.9 °F
引火点(℃)
96.6 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
900190-10G:
900190-VAR:
900190-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)