安全性情報
900180
Sigma-Aldrich
単分散ナノダイヤモンド粒子
5 nm avg. part. size (DLS), 10 mg/mL in H2O, carboxylated
別名:
ナノダイヤモンド, 爆発ナノダイヤモンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
詳細
-45.1 mV ±20%
品質水準
形状
dispersion
nanoparticles
濃度
10 mg/mL in H2O
平均部品サイズ
5 nm (DLS)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
爆発ナノダイヤモンドは、優れた機械的特性、UV保護、および放射耐性を提供するポリマー複合材料に応用されています。 また、ドラッグデリバリーや陽電子放射断層撮影および他のイメージング技術などの生物学的アプリケーションにも使用されています
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
900180-BULK:
900180-VAR:
900180-100ML:
900180-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The properties and applications of nanodiamonds.
Mochalin VN,et al.
Nature Nanotechnology, 7, 11-11 (2012)
Nanodiamond Particles: Properties and Perspectives for Bioapplications.
Schrand AM, et al.
Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 34, 18-18 (2009)
Cancer nanomedicine: from drug delivery to imaging.
Chow E, et al.
Science Translational Medicine, 5 (2013)
Functionality is Key: Recent Progress in the Surface Modification of Nanodiamond.
Krueger A and Lang D
Advances in Functional Materials, 22, 890-890 (2012)
Nanodiamond-mediated drug delivery and imaging: challenges and opportunities.
Vaijayanthimala V, et al.
Expert Opinion on Drug Delivery, 12, 1-1 (2014)