Merck
856061
Sigma-Aldrich
D-(−)-イソアスコルビン酸
98%
別名:
D-エリスロ-ヘキサ-2-エン酸γ-ラクトン, D-アラボアスコルビン酸, NSC 8117, エリトルビン酸, グルコサッカロ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84271
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
crystals
光学活性
[α]25/D −16.8°, c = 2 in H2O
mp
169-172 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
D-(−)-イソアスコルビン酸は、エリソルビン酸とも呼ばれ、有機合成においてさまざまなキラル化合物を調製するためのキラル構成要素として広く利用されています。さまざまな有機反応における還元剤としても使用されます。
アプリケーション
D-(−)-イソアスコルビン酸は以下のようなさまざまなキラル化合物の合成における反応物として使用できます:
  • エナンチオ純粋なアミノトリオール
  • (3R, 4S)-4-ヒドロキシアシオジプロジンおよびD-マイシノース
  • α,β-ジヒドロキシ-アルデヒドまたは酸の鏡像異性的に純粋な立体異性体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
856061-BULK:
856061-5G:
856061-VAR:
856061-500G:
856061-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Andrew C Clark et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(2), 1004-1011 (2009-12-31)
The stereochemical influence of antioxidant and flavanol compounds on oxidation processes in a model wine system was studied. The diastereoisomers, ascorbic acid and erythorbic acid, were used as antioxidants in a model wine system containing either (+)-catechin or (-)-epicatechin as
Manuel Bueno et al.
Carbohydrate research, 344(15), 2100-2104 (2009-07-17)
l-Ascorbic and d-isoascorbic acids have been used as the starting materials for the preparation of (3R,4'S)-3-(2',2'-dimethyl-1',3'-dioxolan-4'-yl)-1,4-dioxane-2,5-dione (IPTA), (3R and S, 4'S,6R)-3-methyl-6-(2',2'-dimethyl-1',3'-dioxolan-4'-yl)-1,4-dioxane-2,5-dione (IPTP) and (3R,4'R)-3-(2',2'-dimethyl-1',3'-dioxolan-4'-yl)-1,4-dioxane-2,5-dione (IPEA), three novel 1,4-dioxane-2,5-dione-type monomers. Ring-opening homopolymerisation and copolymerisation of the IPTA monomer, derived from l-ascorbic
Spyros Drivelos et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 397(6), 2199-2210 (2010-04-16)
A new hydrophilic interaction liquid chromatographic (HILIC) method for the simultaneous determination of isoascorbic (IAA) and ascorbic acid (AA) was developed. The separation of IAA and AA was studied in various HILIC stationary phases and the influence of the composition
Daiki Kyotani et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 73(4), 954-956 (2009-04-09)
We found that a strain of Penicillium sp. effectively converted L-ascorbic acid to a five-carbon analog, which was identified as L-erythroascorbic acid based on spectroscopic analysis. The conversion was achieved by growing culture or washed mycelia, with a yield of
Alberto Baroja-Mazo et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 42(5), 390-402 (2005-04-06)
D-Erythroascorbate and D-erythroascorbate glucoside have been identified in the Zygomycete fungus Phycomyces blakesleeanus. Ascomycete and Basidiomycete fungi also synthesise D-erythroascorbate instead of l-ascorbate, suggesting that D-erythroascorbate synthesis evolved in the common ancestor of the fungi. Both compounds accumulate in P.