安全性情報
85403
Sigma-Aldrich
Silicone grease Bayer
high vacuum
別名:
Baysilone®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
形状
grease
包装
tube of 35 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
チューブには35 gの真空グリースが入っています。
法的情報
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
85403-BULK:
85403-1EA:
85403-35G:
85403-1EA-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)